Learn More
Masterflex™ Polyethylene Pulse Dampener
Click to view available options
Materiale:
Polyethylene
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Dampener connections: 1/8 in. NPT(F)
- Dead volume: 190mL
- Max pressure: 60psi (4.3 bar)
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con | For all Masterflex L/S™ sizes, I/P™ 26, nominal from 1/16 to 3/8 in. I.D. tubing, Fits Tubing I.D. x NPT(M) Thread |
| Include | Five pair of fittings and PTFE-pipe thread tape |
| Materiale | Polyethylene |
| Quantità | 1 Each |
| Tipo | Pulse Dampener |
| Pressione massima | 60 psi |