Learn More
Masterflex™ Masterflex™ Polypropylene Sanitary Barbed Adapter
Click to view available options
Da utilizzare con:
3/4 in. Clamp Size x 1/2 in. Tubing I.D.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con | 3/4 in. Clamp Size x 1/2 in. Tubing I.D. |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -9°C |
| Quantità confezione | 1 Pack |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 82°C |
| Product Type | Sanitary Barbed Adapter |