Learn More
Masterflex™ Testa pompante standard con alloggiamento in policarbonato a canale singolo MasterFlex™
Codice prodotto. 11715099
Click to view available options
Portata:
0.002 to 8 L/min.
0.06 to 36 mL/min.
0.21 to 130 mL/min.
0.8 to 480 mL/min.
1.7 to 1000 mL/min.
2.8 to 1700 mL/min.
3.8 to 2300 mL/min.
4.8 to 2900 mL/min.
Materiale rotore:
Acciaio inox
Acciaio laminato a freddo
Cold-rolled Steel
Stainless Steel
Dimensioni dei tubi:
13
14
15
16
18
19
24
35
36
73
82
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11715099
Marca: Masterflex™ 0701821
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use the pump heads for common fluid transfer applications requiring accuracy and excellent repeatability. MasterFlex™ Single-channel Polycarbonate Housing Standard Pump Heads are perfect for space-limited applications and easy to integrate into your OEM applications.
  • High-precision economical pump head for precision tubing
  • Standard heads are precision molded to accommodate a single size of tubing
  • Available with clear polycarbonate (PC) housing with either cold-rolled steel (CRS) or stainless steel (SS) rotors
  • CRS offers economy, while SS offers better chemical resistance and durability
  • The 52 models with opaque black polyphenylene sulfide (PPS) housing and SS rotors offer the best overall chemical resistance
  • Pump head is compact and simple in design with same side tubing entry/exit
  • Standard heads are compact and easy to integrate into your OEM applications
Specifica
Dimensioni (L x P x A) H 7.6 x l 7 x P 6.4 cm
Portata 3.8 to 2300 mL/min.
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni di trasferimento di fluidi che richiedono precisione e ripetibilità
Include Chiave per caricamento tubi, bulloneria di montaggio a canale singolo e tubo per pompa in silicone da 38 cm (15 in.)
N. di canali 1
N. di rulli 3
Tipo di occlusione Fisso
Overall Depth (Metric) 6.4 cm
Overall Height (Metric) 7.6 cm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 7 cm
Quantità 1 Each
Materiale rullo Acciaio laminato a freddo
Tipo di tubi Tubo L/S
Dimensioni dei tubi 18
Tipo Testa per pompa standard
Materiale rotore Acciaio inox
Speed da 1 a 600 rpm
Materiale involucro Policarbonato