Learn More
Masterflex™ Testa pompante standard con alloggiamento in policarbonato a canale singolo MasterFlex™
Click to view available options
Portata:
0.002 to 8 L/min.
0.06 to 36 mL/min.
0.21 to 130 mL/min.
0.8 to 480 mL/min.
1.7 to 1000 mL/min.
2.8 to 1700 mL/min.
3.8 to 2300 mL/min.
4.8 to 2900 mL/min.
Materiale rotore:
Acciaio inox
Acciaio laminato a freddo
Cold-rolled Steel
Stainless Steel
Dimensioni dei tubi:
13
14
15
16
18
19
24
35
36
73
82
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Use the pump heads for common fluid transfer applications requiring accuracy and excellent repeatability. MasterFlex™ Single-channel Polycarbonate Housing Standard Pump Heads are perfect for space-limited applications and easy to integrate into your OEM applications.
- High-precision economical pump head for precision tubing
- Standard heads are precision molded to accommodate a single size of tubing
- Available with clear polycarbonate (PC) housing with either cold-rolled steel (CRS) or stainless steel (SS) rotors
- CRS offers economy, while SS offers better chemical resistance and durability
- The 52 models with opaque black polyphenylene sulfide (PPS) housing and SS rotors offer the best overall chemical resistance
- Pump head is compact and simple in design with same side tubing entry/exit
- Standard heads are compact and easy to integrate into your OEM applications
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P x A) | H 7.6 x l 7 x P 6.4 cm |
| Portata | 1.7 to 1000 mL/min. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per applicazioni di trasferimento di fluidi che richiedono precisione e ripetibilità |
| Include | Chiave per caricamento tubi, bulloneria di montaggio a canale singolo e tubo per pompa in silicone da 38 cm (15 in.) |
| N. di canali | 1 |
| N. di rulli | 3 |
| Tipo di occlusione | Fisso |
| Overall Depth (Metric) | 6.4 cm |
| Overall Height (Metric) | 7.6 cm |
| Larghezza complessiva (sistema metrico) | 7 cm |
| Vedi altri risultati |