Learn More
Masterflex™ Testa pompante standard con alloggiamento in polisolfuro di fenilene a canale singolo MasterFlex™
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
14
15
16
17
24
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Ideal for fluid transfer applications requiring high accuracy and repeatability
- Standard heads are precision molded to accommodate a single size of tubing
- Pump head is compact and simple in design with same side tubing entry/exit—perfect for space-limited applications
- Standard heads are compact and easy to integrate into your OEM applications
- Stack up to four heads depending on drive recommendations
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P x A) | 7.6 H x 7 W x 6.4 cm D |
| Portata | 0.21 to 130 mL/min. |
| Da utilizzare con (applicazione) | For fluid transfer applications requiring high accuracy and repeatability |
| Include | Tubing loading key, single-channel mounting hardware, and a 15 in. (38cm) length of Silicone pump tubing |
| N. di canali | 1 |
| N. di rulli | 3 |
| Tipo di occlusione | Fisso |
| Overall Depth (Metric) | 6.4 cm |
| Overall Height (Metric) | 7.6 cm |
| Larghezza complessiva (sistema metrico) | 7 cm |
| Vedi altri risultati |