Learn More
Masterflex™ Testa pompante standard con alloggiamento in polisolfuro di fenilene a canale singolo MasterFlex™
Codice prodotto. p-8004234
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
14
15
16
17
24
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11880060
Marca: Masterflex™ 0701452
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for fluid transfer applications requiring high accuracy and repeatability
  • Standard heads are precision molded to accommodate a single size of tubing
  • Pump head is compact and simple in design with same side tubing entry/exit—perfect for space-limited applications
  • Standard heads are compact and easy to integrate into your OEM applications
  • Stack up to four heads depending on drive recommendations
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 7.6 H x 7 W x 6.4 cm D
Portata 0.21 to 130 mL/min.
Da utilizzare con (applicazione) For fluid transfer applications requiring high accuracy and repeatability
Include Tubing loading key, single-channel mounting hardware, and a 15 in. (38cm) length of Silicone pump tubing
N. di canali 1
N. di rulli 3
Tipo di occlusione Fisso
Overall Depth (Metric) 6.4 cm
Overall Height (Metric) 7.6 cm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 7 cm
Quantità 1 Each
Tipo di tubi L/S tubing
Dimensioni dei tubi 14
Tipo Standard Pump Head
Materiale rotore Stainless Steel
Speed 1 to 600 rpm
Materiale involucro Polyphenylene Sulfide