Learn More
Masterflex™ Teste pompanti a cartucce con rotore in acciaio inox MasterFlex™
Click to view available options
Portata:
0.0005 to 41 mL/min.
0.0028 to 85 mL/min.
0.033 to 170 mL/min.
0.074 to 1700 mL/min.
Da 0.074 a 1400 ml/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Load pump heads with 1 to 8 cartridges
- Mix large and small cartridges—one large cartridge occupies the same space as two small one
- Cartridge heads are available with three or four rollers; the greater the number of rollers, the lower the pulsation in the flow
- Require drives with a minimum of
- 1⁄10hp and a maximum of 600rpm
- Includes mounting hardware and hex key tool
Specifica
Specifica
| Portata | 0.0005 to 41 mL/min. |
| Da utilizzare con (applicazione) | For fast tubing changes |
| N. di canali | 12 |
| N. di rulli | 8 |
| Tipo di occlusione | Offset, tangential, adjustable |
| Quantità | 1 Each |
| Materiale rullo | Rulon™ |
| Tipo | Cartridge Pump Head |
| Materiale rotore | Stainless Steel |
| Speed | 1 to 600 rpm |