Learn More
Masterflex™ B/T™ PerfertPosition™ Peroxide-Cured SiliconePump Tubing
Codice prodotto. 11859641
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
90
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Dimensioni dei tubi unitSize
11859641 90 Pezzo
1 options
Codice prodotto. 11859641
Marca: Masterflex™ 9640090
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ensure optimum performance from your Masterflex™ pump
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy, and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
  • Regulatory Approvals to match your unique application
  • Economical tubing with a longer tubing life
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 19 mm
Materiale Silicone
Overall Length (Metric) 300 cm
Da utilizzare con (applicazione) pharmaceutical, biotechnology, peristaltic pumping, and food applications
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 1 Each
Dimensioni dei tubi 90
Portata 1 to 30L/min.
Flessibile flangiato 3/4in.
Altezza (sistema metrico) 8.8 m
Colore Semitrasparente
Pressione massima 35 psi
Livello di vuoto 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 230°C
Product Type Pump Tubing