Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa Tygon E-LFL trasparente Masterflex™
Codice prodotto. 12813403
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
13
14
15
17
18
25
26
35
70
73
82
88
89
Product Type:
I/P Pump Tubing
L/S Pump Tubing
Tubo per pompa
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Codice prodotto. 12813403
Marca: Masterflex™ 0644089
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this high-performance pump tubing for challenging applications. Masterflex™ Transparent Tygon™ E-LFL Pump Tubing won’t age or oxidize, fits tightly to glass and metal and bends to small radius curves.
  • Exceeds USP class VI, 3A sanitary standards
  • FDA compliant
  • Nontoxic and non-hemolytic with excellent biocompatibility
  • Longest life of all Tygon formulations
  • Pump at continuous pressures up to 40psi
  • Low extractables and low gas permeability
Specifica
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema metrico) interno 15.9 mm
Materiale Tygon E-LFL
Overall Length (Metric) 762 cm
Da utilizzare con (applicazione) General laboratory use and provides longer life with peristaltic tubing pumps
Min. Operating Temperature (Metric) -46°C
Quantità confezione 1 Each
Dimensioni dei tubi 89
Portata 0.03 to 19 L/min.
Flessibile flangiato 5/8 in.
Altezza (sistema metrico) 8.2 m
Permeabilità del gas Bassa
Colore Trasparente
Pressione massima 20 psi
Livello di vuoto 610 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Product Type I/P Pump Tubing