Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa Tygon E-Lab (E-3603) Masterflex™
Codice prodotto. 13518990
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
L/S 13
L/S 14
L/S 15
L/S 16
L/S 17
L/S 18
L/S 25
L/S 36
L/S 73
Dimensione della confezione:
15 M
15m
Pezzo
Codice prodotto. 13518990
Marca: Masterflex™ 0650918
Use this tubing for general laboratory applications. Tygon™ E-Lab (E-3603) Pump Tubing is ideal for inorganic chemicals and viscous fluids.
  • Clear tubing for easy flow monitoring
  • Nonaging, nonoxidizing
  • Low gas permeability
  • High dielectric constant
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 7.9 mm
Materiale Tygon E-Lab (E-3603)
Overall Length (Metric) 1500 cm
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni di trasferimento generiche
Min. Operating Temperature (Metric) -46°C
Quantità confezione 1 Each
Dimensioni dei tubi L/S 18
Portata 3.8 to 2300mL/min.
Flessibile flangiato 3/8 in.
Altezza (sistema metrico) 8.8 m
Colore Trasparente
Pressione massima 15 psi
Livello di vuoto 340 mbar
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Product Type Tubo per pompa