Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa Tygon E-LFL Masterflex™
Codice prodotto. 12813393
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
16
24
36
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Codice prodotto. 12813393
Marca: Masterflex™ 0644024
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pump at continuous pressures up to 40 psi. Masterflex™ Tygon™ E-LFL Pump Tubing is nontoxic and nonhemolytic with excellent biocompatibility. Provides longer life with peristaltic tubing pumps.
  • High-performance pump tubing for challenging applications
  • Longest life of all Tygon formulations
  • Low extractables and low gas permeability
  • Long life, fits tightly to glass and metal, bends to small radius curves, nontoxic, and transparent
  • USP Class VI, European Pharmacopeia (EP 3.2.9), FDA 21 CFR
  • 175.300, EU Food, REACH (non-DEHP) Compliant, RoHS Compliant, ADCF Compliant
  • Temperature range: -51 to 165°F (-46 to 74°C)
  • Sterilize by ethylene oxide or autoclave for 30 min at 250°F (121°C), 15 psi (1 bar)
  • After autoclaving, dry at no more than 150°F (66°C) for 2 to 2
Specifica
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema metrico) interno 6.4 mm
Materiale Tygon E-LFL
Overall Length (Metric) 762 cm
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso generico in laboratorio, offre una durata maggiore con le pompe peristaltiche
Min. Operating Temperature (Metric) -46°C
Quantità confezione 1 Each
Dimensioni dei tubi 24
Portata 2.8 to 1700mL/min.
Flessibile flangiato 1/4 in.
Altezza (sistema metrico) 8.8 m
Permeabilità del gas S├¼
Colore Trasparente
Pressione massima 40 psi
Livello di vuoto 140 mbar
Max. Operating Temperature (Metric) 74°C
Product Type Tubo per pompa