Learn More
Masterflex™ Tubo per pompa Tygon E-LFL Masterflex™
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
16
24
36
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Descrizione
Pump at continuous pressures up to 40 psi. Masterflex™ Tygon™ E-LFL Pump Tubing is nontoxic and nonhemolytic with excellent biocompatibility. Provides longer life with peristaltic tubing pumps.
- High-performance pump tubing for challenging applications
- Longest life of all Tygon formulations
- Low extractables and low gas permeability
- Long life, fits tightly to glass and metal, bends to small radius curves, nontoxic, and transparent
- USP Class VI, European Pharmacopeia (EP 3.2.9), FDA 21 CFR
- 175.300, EU Food, REACH (non-DEHP) Compliant, RoHS Compliant, ADCF Compliant
- Temperature range: -51 to 165°F (-46 to 74°C)
- Sterilize by ethylene oxide or autoclave for 30 min at 250°F (121°C), 15 psi (1 bar)
- After autoclaving, dry at no more than 150°F (66°C) for 2 to 2
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Diametro (sistema metrico) interno | 9.7 mm |
| Materiale | Tygon E-LFL |
| Overall Length (Metric) | 762 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'uso generico in laboratorio, offre una durata maggiore con le pompe peristaltiche |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -46°C |
| Quantità confezione | 1 Each |
| Dimensioni dei tubi | 36 |
| Portata | Da 4.8 a 2900 ml/min. |
| Flessibile flangiato | 3/8 in. |
| Vedi altri risultati |