Learn More
MAT2A Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | MAT2A |
|---|---|
| Concentrazione | 0.13 mg/mL |
| Applicazioni | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16876795
|
Proteintech
55309-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16866795
|
Proteintech
55309-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This antibody is specific to MATA2.
The protein encoded by this gene catalyzes the production of S-adenosylmethionine (AdoMet) from methionine and ATP. AdoMet is the key methyl donor in cellular processes.Specifica
| MAT2A | |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human | |
| P31153, Q3THS6 | |
| 232087, 4144 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| -20°C | |
| MAT2A |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| AdoMet synthase 2, AMS2, MAT 2, MAT II, MAT2A, MATA2, MATII, SAMS2 | |
| MAT2A | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |