Learn More
Tork Tork Matic™ Asciugamani a rotolo
Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Natural
Dimensione della confezione:
6 rotoli
Descrizione
- Perfetti per le cucine affollate e gli ambienti di lavorazione degli alimenti, gli asciugamani Tork sono anche ben visibili grazie al colore
- Riduci gli sprechi e migliora l'igiene utilizzando i rotoli con il nostro dispenser compatibile di asciugamani monouso a erogazione singola
- Morbidi e resistenti agli strappi, gli asciugamani di carta assicurano un'esperienza di asciugatura piacevole
- Riduci il tuo impatto ambientale: gli asciugamani monouso Tork sono certificati Ecolabel UE
Specifica
Specifica
| Product Type | Hand Towel Roll |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 164.04 yd. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 m |
| Larghezza (sistema imperiale) | 8.27 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 21 cm |
| Materiale | Paper |
| Colore | Natural |
| Quantità confezione | 6/Cs. |
| Strato | 2-ply |