Learn More
Corning™ Matrigel™ Growth Factor Reduced (GFR) Basement Membrane Matrix, LDEV-Free
Codice prodotto. 15515739
Click to view available options
Quantità:
100 mL (10 mL x 10)
50 mL (10 mL x 5)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15515739
Marca: Corning™ 356253
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Suited for applications requiring highly defined basement membrane preparation.
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Corning Matrigel matrix is a solubilized basement membrane preparation extracted from the Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse sarcoma, a tumor rich in extracellular matrix proteins, including Laminin (a major component), Collagen IV, heparan sulfate proteoglycans, entactin/nidogen, and a number of growth factors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store at -20°C. Avoid multiple freeze-thaws. Do not store in frost-free freezer. Keep frozen.
Senza additivi No LDEV
Da utilizzare con (applicazione) Cell Growth and Differentiation, Metabolism/Toxicology Studies, Invasion Assays, In Vitro and In Vivo Angiogenesis Assays, In Vivo Angiogenesis Studies and Augmentation of Tumors in immunosuppressed Mice
Quantità 100 mL (10 mL x 10)
Sorgente Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) Mouse Tumor