Learn More
Thermo Scientific™ Provette con tappo a vite Matrix™ da 500 μl
Description
Le provette con coperchio svitabile da 500 μl Matrix™ di Thermo Scientific™ consentono di conservare in sicurezza i campioni a bassa temperatura, compreso azoto liquido in fase vapore. Le provette sono stampate in resina di qualità medica e sono dotate di codice a barre 2D permanente ad alto contrasto. Utilizzate insieme ai lettori di codici a barre 2D Thermo Scientific™ VisionMate™, alle apparecchiature manuali e automatizzate di chiusura e alle opzioni di etichettatura, le provette con coperchio svitabile 2D soddisfano una vasta gamma di esigenze di conservazione a lungo termine, sia manuali che automatizzate.
Dependable Sample Protection
- Tubes are constructed of virgin class VI medical grade polypropylene
- ScrewTop caps feature a soft silicone gasket that conforms to mating surfaces to ensure sample preservation
- Racks are constructed of sturdy acrylonitrile butadiene styrene (ABS) to protect tubes in case of accidental dropping
- ScrewTop Tubes are compatible with storage down to -196°C
Secure Tracking
- Permanent, unique 2D barcode is laser-etched on the bottom of each tube
- 2D barcode allows you to scan and decode tubes at once without removing them from the rack, and allows data to be associated with each tube
- Compatible with our range of VisionMate readers
Superior Storage Format
- ANSI-format latch racks maximize storage space and are compatible with multichannel manual pipettes or automated liquid handling equipment
- Several capping / decapping options available to manipulate a single tube, 8 tubes, or 96 tubes at a time
Stringent Quality Control
- Every 2D barcode is scanned for readability
- Every 2D barcode is checked against the database of all previous Thermo Scientific 2D barcodes to ensure there are zero duplicates
- Each tube is leak tested to ensure tube integrity and sample security
- All tubes are supplied free from DNA, RNase, DNase, endotoxins and cytotoxins
Specifications
Specifications
| Product Type | Screw Top Tube |
| Colore chiusura | Yellow |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 500 μL |
| Forma del fondo | Conical |
| Materiale | Polypropylene (Medical Grade) |
| Imballaggio | 5 Latch Racks of 96 Tubes |
| Forma pozzetto | V-bottom |
| Codice a barre | Non-proprietary, 12x12 Data-matrix with ECC200 Built-in Error Correction |
| Linea di prodotti | Matrix |
| Show More |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.