Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ WellMate™ Disposable Tubing Cartridges
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
Cartucce per tubi; calibro piccolo
Cartucce per tubi; calibro standard
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
Le cartucce per tubi monouso Thermo Scientific™ Matrix™ WellMate™ eliminano la necessità di assistenza o calibrazione. Queste cartucce consentono di erogare quasi tutto, da materiali cellulari sensibili a fluidi con vapori ad alta pressione. Sono presterilizzate e possono essere sostituite facilmente e rapidamente.
Features:
- Disposable, irradiated, precalibrated tubing
- Standard-bore nozzle: for volumes above 20 μL, and 6 to 96-well plate filling
- Small-bore nozzle: for lower volume (1.0 μL and above) applications
- Stainless steel, PTFE-coated: for use with viscous fluids, 6 to 384-well dispensing, and low-profile plates
Includes:
5 Cartridges per case
Compatible with:
WellMate base unit
Specifica
Specifica
| Product Type | Disposable Tubing Cartridge |
| Descrizione | Cartucce per tubi; calibro piccolo |
| Materiale | PTFE |
| Volume (sistema metrico) | >1 μL |
| Quantità | 5/Cs. |