Learn More
Brady™ Etichette in tela di nylon con finitura opaca
Click to view available options
Forma:
Rectangle with Rounded Corners
Round
Descrizione:
9.53 mm dia.
9.53 x 25.4 mm; 9.53 mm dia.
Dimensione della confezione:
1 BX
Descrizione
Matte Finish Nylon Cloth Labels
- Made from nylon cloth
- Available in rectangle and circle shapes
- Matt finish
Specifica
Specifica
| Descrizione | 9.53 x 25.4 mm; 9.53 mm dia. |
| Tipo di adesivo | Acrilico permanente |
| Colore | Bianco |
| Finitura | Opaco |
| Materiale | Tela di nylon |
| Product Type | Etichette |
| Da utilizzare con (applicazione) | Centrifuga, fiala criogenica, Eppendorf, identificazione in laboratorio, provetta per PCR, fiala, tappo per fiala |
| Etichette per riga | 1 |
| Forma | Rectangle with Rounded Corners |
| Temperature Range (Metric) | Da -40 °C a +90 °C |
| Vedi altri risultati |