Learn More
Brady™ Etichette in tela di nylon con finitura opaca
Codice prodotto. p-8000572
Click to view available options
Forma:
Rectangle with Rounded Corners
Round
Descrizione:
9.53 mm dia.
9.53 x 25.4 mm; 9.53 mm dia.
Dimensione della confezione:
1 BX
Codice prodotto. 12830059
Marca: Brady™ 114866
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Matte Finish Nylon Cloth Labels
  • Made from nylon cloth
  • Available in rectangle and circle shapes
  • Matt finish
Specifica
Descrizione 9.53 x 25.4 mm; 9.53 mm dia.
Tipo di adesivo Acrilico permanente
Colore Bianco
Finitura Opaco
Materiale Tela di nylon
Product Type Etichette
Da utilizzare con (applicazione) Centrifuga, fiala criogenica, Eppendorf, identificazione in laboratorio, provetta per PCR, fiala, tappo per fiala
Etichette per riga 1
Forma Rectangle with Rounded Corners
Temperature Range (Metric) Da -40 °C a +90 °C
Spessore (sistema metrico) 0.165 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 12.70 mm
Dimensions (LxW) 9.53 x 25.40 mm
Lunghezza (sistema metrico) 9.53 mm
Larghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Altezza (sistema metrico) 9.53 mm
Diametro (sistema metrico) 9.53 mm