Learn More
Fisherbrand™ Maxi Box Inserts
Codice prodotto. 12397167 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
40mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12397167 40mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12397167
Spedizione stimata: 06-04-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Unique Cleaver radiation shielding inserts for maxi boxes.
  • Cleaver radiation shielding inserts.
  • Various inserts to fit inside Maxi boxes
  • 40mm (height) x 160mm (width)
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) For Maxi Boxes
Altezza (sistema metrico) 40mm
Product Type Insert
Larghezza (sistema metrico) 160mm