Learn More
Tork Tork Dispenser Maxi a estrazione centrale
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-200113544 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Click to view available options
Colore:
Red, Smoke
Translucent Blue
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 30057826
Marca: Tork 653000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tork Dispenser Maxi a estrazione centrale W2
  • Capacità elevata e facilità di ricarica per una manutenzione ridotta
  • Montaggio del dispenser a parete per una migliore organizzazione degli spazi di lavoro più stretti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Centerfeed Wiper Dispenser
Colore Translucent Blue
Alternate Part Number 7322540430936
Dimensioni (L x P x A) 32.8 x 30.2 x 44.7 cm
Lunghezza (sistema metrico) 32.8 cm
Larghezza (sistema metrico) 30.2 cm
Altezza (sistema metrico) 44.7 cm
Capacità Wipes
Materiale Plastic
Mounting Wall Mount
No. of Compartments 1
Product Style Hinged Lid
Modello Performance
Quantità 1 Ea.