Learn More
Fisherbrand™ Maxi Pipet Tips
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-8319025 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1000 - 5000 μl
250 to 2500 μL
5000 μl
Da 1 a 5 ml
Da 500 a 2500 μl
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 11917754
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Da utilizzare con pipette per grandi volumi
  • Per l'uso durante il trasferimento di grandi volumi di campione
  • L'avanzata tecnologia di stampaggio garantisce puntali dritti
  • Opzione alternativa alle pipette sierologiche
  • Non sterile; con certificato di un laboratorio indipendente attestante che il prodotto è esente da DNAsi, RNAsi, DNA e pirogeni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 1000 - 5000 μl
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Incolore
Autoclavabile Sì
Lunghezza (sistema imperiale) 4.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 11.6 cm
Formato BUlk
Stile punta Macro
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gilson Pipetman
Graduato No
Materiale Polipropilene