Learn More
3M™ Maxim™ DX Safety Glasses
Codice prodotto. 15769787
Click to view available options
Lens Tint:
Clear
Shade 3
Shade 5
Colore telaio:
Black, Gray
Blue, Gray
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 15769787
Marca: 3M™ 7000052888
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
3M™ Maxim™ DX Safety Glasses feature superior eye coverage and a soft, universal-fit nose bridge with cushion browguard for extra comfort and shock absorption.
  • Safety spectacles with aspherical lens for 180° of Pure Vision and superior eye coverage
  • DX coating provides enhanced anti-scratch and anti-fog protection
  • Spectacles with ventilation channel across the lens to minimize misting
  • Design provides excellent coverage and good field of vision
  • Pliable, adjustable nose-pads and a 'soft-touch' brow guard
  • Adjustable temple lengths and pantoscopic (angle) adjustments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 166: EN 169
Tipo di lente DX
Lens Tint Clear
Product Type Safety glasses
Da utilizzare con (applicazione) Construction
Colore telaio Blue, Gray
Lens Material Policarbonato