Learn More
Thermo Scientific™ Maxima H Minus Reverse Transcriptase Promotion
Codice prodotto. p-6629080 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10,000 U
2000 U
Dimensione della confezione:
10000 unità
2000 unità
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15767496 2000 U 2000 unità
15777496 10,000 U 10000 unità
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15767496 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore EP0751
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A highly thermostable, high processivity reverse transcriptase lacking RNase H activity
  • Thermostable - 90% active after incubation at 50°C for 60 minutes in a reaction mixture.
  • Active up to 65°C
  • High yields of full-length cDNA up to 20 kb
  • High sensitivity - reproducible cDNA synthesis from a wide range of starting total RNA amounts (1 pg to 5 μg)
  • Efficient - complete cDNA synthesis in 15 to 30 minutes
  • Increased resistance to common reaction inhibitors
  • Incorporates modified nucleotides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 5X
Composizione 250 mM Tris-HCl buffer (pH 8.3 at 25°C), 375 mM KCl, 15 mM MgCl2, 50 mM DTT
Content And Storage -20°C
Quantità 2000 U
Da utilizzare con (applicazione) cDNA Synthesis, RT-PCR, Gene Expression