Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ 3000/5000 Dedicated Platforms with Clamps
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
MaxQ 3000 Shaker Only
MaxQ 3000 Shakers
MaxQ 3000, MaxQ 5000 Shakers Only
Product Type:
Adjustable Vessel Platform
Separatory Funnel
Utility Tray
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma:
30 in.
36 in.
N. di posizioni:
1
10
16
Adjustable
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Achieve maximum capacity if only using a single vessel size such as a flask with Thermo Scientific™ MaxQ™ 3000/5000 Dedicated Platforms with Clamps. Use these dedicated platforms with MaxQ™ 3000 and 5000 Shakers.
- Clamps come installed to provide maximum capacity
Specifica
Specifica
| Product Type | Utility Tray |
| Dimensioni (L x P) | 30 x 18 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma | 30 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) piattaforma | 76 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) piattaforma | 18 in. |
| Larghezza (sistema metrico) piattaforma | 45.7 cm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | MaxQ 3000, MaxQ 5000 Shakers Only |
| N. di posizioni | 1 |