Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ 3000/5000 Dedicated Platforms with Clamps
Codice prodotto. p-4531090 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
MaxQ 3000 Shaker Only
MaxQ 3000 Shakers
MaxQ 3000, MaxQ 5000 Shakers Only
Product Type:
Adjustable Vessel Platform
Separatory Funnel
Utility Tray
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma:
30 in.
36 in.
N. di posizioni:
1
10
16
Adjustable
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10134573
Marca: Thermo Scientific™ 359946
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these dedicated platforms with Thermo Scientific™ MaxQ™ 3000 and 5000 Shakers.
Achieve maximum capacity if only using a single vessel size such as a flask with Thermo Scientific™ MaxQ™ 3000/5000 Dedicated Platforms with Clamps. Use these dedicated platforms with MaxQ™ 3000 and 5000 Shakers.
  • Clamps come installed to provide maximum capacity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Utility Tray
Dimensioni (L x P) 30 x 18 in.
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma 30 in.
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 76 cm
Larghezza (sistema imperiale) piattaforma 18 in.
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 45.7 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) MaxQ 3000, MaxQ 5000 Shakers Only
N. di posizioni 1