Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ 4000 Benchtop Orbital Shakers
Codice prodotto. 10031532 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
10 ° sopra la temperatura ambiente fino a 60 °C
15 ° sotto la temperatura ambiente fino a 60 °C
Ambient +10° to 80°C
Refrigerato:
No
Yes
Requisiti elettrici:
240 V 50/60 Hz
240 V, 50/60 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10031532
Marca: Thermo Scientific™ SHKE40008CE
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Gli agitatori orbitali da banco Thermo Scientific™ MaxQ™ 4000 uniscono la comodità del modello da banco con la tecnologia di agitazione orbitale in un unico pacchetto.
Gli agitatori orbitali da banco Thermo Scientific™ MaxQ™ 4000 uniscono la comodità del modello da banco con la tecnologia di agitazione orbitale in un unico pacchetto. Versatili, con incubazione e refrigerazione, questi agitatori sono ideali per colture cellulari, studi di solubilità, procedure di estrazione, espressione proteica e molte altre applicazioni. Offrono camere spaziose con un ingombro progettato per il banco di lavoro.
MaxQ 4000 benchtop orbital shakers are durable and easy to use with a spacious 18 × 18in. platform for higher vessel capacity. These benchtop units handle up to six 2L flasks. The clear, scratch-resistant lid allows unobstructed sample viewing without disturbing chamber temperature.
  • Triple eccentric drive delivers uniform motion with 0.75in. (19mm) circular orbit
  • Timed or continuous-run modes
  • Clear, scratch-resistant lid for sample viewing
  • Safety interlock stops platform when lid is opened
  • Precisely monitor temperature and control chamber temperature over complete range with ±0.1C accuracy at 37°C with PID temperature controller
  • Over temperature safety feature with independent thermostat provides additional backup by controlling heat if main temperature controller fails
Analog Models
  • Speed control from 40 to 400rpm by rotary dial
  • Integrated tachometer monitors and displays speed in rpm to guarantee an accurate setting
  • Easy-to-read LED digital temperature display
  • Continuous and timed operation from 1 to 60 min.
Digital Models
  • Variable speed control from 15 to 500 rpm
  • View speed, temperature and time simultaneously on three individual LED displays which helps minimize errors in establishing running conditions
  • Continuous and timed operation from 0.1 hr. up to 999 hr. or 0.1 min. to 999 min.
  • Shaker shutdown and audible/visual alarms signal if unit operates ±10% of set speed, preventing shaker from walking
  • User-adjustable speed calibration can be performed using a digital handheld tachometer, where verification is required and protocols can be standardized
  • Unbalanced load sensor stops platform motion when excess vibration is detected and visual/audible alarms signal until condition is corrected
  • Soft-start feature eliminates sudden starts and stops, splashing of vessel contents or wetting of flask closure
  • Solid-state DC brushless motor is maintenance free
Overall Dimensions Inches (cm)
Models SHKA4000, SHKE4000, SHKA4000-5, SHKE4000-5: 32 (81.3) x 22.5 (57.2) x 22 (55.9)
Models SHKA4000-7, SHKE4000-7: 34 (86.4) x 22.5 (57.2) x 22 (55.9)
Shipping Weight Lb. (kg)
Models SHKA4000, SHKE4000, SHKA4000-5, SHKE4000-5: 167 (75.8)
Models SHKA4000-7, SHKE4000-7: 212 (96.2)
Ordering Information:
For a complete system, order platforms and clamps (sold separately).
Requires:
Universal Platform (without clamps) or Dedicated Platform (with pre-installed clamps).
Recommended for:
  • Cell culture
  • Solubility studies
  • Extraction procedures
  • Plasmid purification
  • General mixing
  • Bacterial suspensions
  • Staining and destaining
  • Washing procedures
  • Hybridizations
  • Protein expression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 1.9 cm (0.75 pollici)
Capacità portata carico (sistema metrico) 22.7kg
Intervallo di velocità Da 15 a 500 ±1 rpm
Requisiti elettrici 240 V 50/60 Hz
Tensione 220/240 V
Temperature Range (Metric) 15 ° sotto la temperatura ambiente fino a 60 °C
Capacità Sei beute da 2 l
Product Type Large Incubated Orbital Shaker
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 50 libbre
Certificazione/Conformità CE, cUL, UL
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) −5°F to +140°F
Precisione termica &plumn;0,1 ° C
Risoluzione temperatura ±0.1°C
Frequenza 50/60 Hz
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma 18 in.
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 45.7 cm
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 45.7 cm
Tipo di unità di controllo Digitale
Descrizione Grande con incubazione e refrigerazione
Modello MaxQ 4000 da banco
Tipo di motore Motore a triplo eccentrico
N. di posizioni 6
Stile Benchtop
Intervallo temporizzatore Continuous or timed operation from 0.1 minute to 999 hours
Refrigerato Yes