Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ 4000 Benchtop Orbital Shakers
Codice prodotto. 10509912 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
10 ° sopra la temperatura ambiente fino a 60 °C
15 ° sotto la temperatura ambiente fino a 60 °C
Ambient +10° to 80°C
Refrigerato:
No
Yes
Requisiti elettrici:
240 V 50/60 Hz
240 V, 50/60 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10509912
Marca: Thermo Scientific™ SHKE40001CE
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Gli agitatori orbitali da banco Thermo Scientific™ MaxQ™ 4000 uniscono la comodità del modello da banco con la tecnologia di agitazione orbitale in un unico pacchetto.
Gli agitatori orbitali da banco Thermo Scientific™ MaxQ™ 4000 uniscono la comodità del modello da banco con la tecnologia di agitazione orbitale in un unico pacchetto. Versatili, con incubazione e refrigerazione, questi agitatori sono ideali per colture cellulari, studi di solubilità, procedure di estrazione, espressione proteica e molte altre applicazioni. Offrono camere spaziose con un ingombro progettato per il banco di lavoro.
Gli agitatori orbitali da banco MaxQ 4000 sono resistenti e facili da utilizzare con una spaziosa piattaforma 18 × 18″ per una maggiore capacità di recipienti. Queste unità da banco consentono la gestione di un massimo di sei fiasche da 2 l. Il coperchio trasparente e antigraffio consente una visuale completa dei campioni senza alterare la temperatura della camera.
  • Il motore a triplo eccentrico consente un movimento uniforme con un'orbita circolare di 19 mm (0.75″)
  • Modalità di esecuzione temporizzata o continua
  • Coperchio trasparente antigraffio per la visione dei campioni
  • L'interblocco automatico di sicurezza determina l'arresto della piattaforma all'apertura del coperchio
  • Monitoraggio e controllo accurati della temperatura della camera con una precisione di ±0.1C a 37°C con controller di temperatura PID
  • Funzione di protezione termica con termostato indipendente per una maggiore sicurezza in caso di guasto del controller termico principale.
Modelli analogici:
  • Controllo della velocità da 40 a 400 giri/min. mediante manopola
  • Tachimetro integrato che mantiene sotto controllo e visualizza la velocità in giri/min. a garanzia di un'impostazione accurata
  • Display digitale a LED per una facile lettura della temperatura
  • Funzionamento continuo e temporizzato da 1 a 60 min.
Modelli digitali:
  • Controllo variabile della velocità da 15 a 500 giri/min.
  • Visualizzazione simultanea di velocità, temperatura e tempi su tre distinti display a LED per ridurre al minimo gli errori di determinazione delle condizioni di esercizio
  • Funzionamento continuo e temporizzato da 0.1 ore a 999 ore o da 0.1 min. a 999 min.
  • In caso di velocità ±10% rispetto a quella predefinita, onde evitare spostamenti dello strumento, l'agitatore si spegne e al contempo si attivano segnali di allarme visivi ed acustici
  • Possibilità di eseguire la calibrazione della velocità per mezzo di un tachimetro digitale palmare nei casi in cui siano necessarie delle verifiche e sia possibile standardizzare i protocolli
  • Sensore di sbilanciamento che arresta il movimento della piattaforma in caso di vibrazioni eccessive, con segnalazioni visive/acustiche fino al ripristino delle condizioni corrette
  • Funzione di avvio dolce che elimina i movimenti bruschi all'avvio e alla fine, evitando fuoriuscite di materiale dai contenitori o dalle beute
  • Il motore CC brushless a stato solido è esente da manutenzione
Dimensioni complessive in cm (pollici):
  • Modelli SHKA4000, SHKE4000, SHKA4000-5, SHKE4000-5: 81.3 (32) x 57.2 (22.5) x 55.9 (22)
  • Modelli SHKA4000-7, SHKE4000-7: 86.4 (34) x 57.2 (22.5) x 55.9 (22)
Peso di spedizione in kg (libbre):
  • Modelli SHKA4000, SHKE4000, SHKA4000-5, SHKE4000-5: 75.8 (167)
  • Modelli SHKA4000-7, SHKE4000-7: 96.2 (212)
Informazioni ordine:
  • Per il sistema completo, ordinare le piattaforme e le clip (vendute separatamente)
Richiede:
  • Piattaforma universale (senza clip) o Piattaforma dedicata (con clip pre-installate)
Consigliato per:
  • Purificazione dei plasmidi
  • Miscelazione generica
  • Sospensioni batteriche
  • Colorazione e decolorazione
  • Procedure di lavaggio
  • Ibridizzazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 1.9 cm (0.75 pollici)
Capacità portata carico (sistema metrico) 22.7kg
Intervallo di velocità Da 15 a 500 ±1 rpm
Requisiti elettrici 240 V 50/60 Hz
Tensione 220/240 V
Temperature Range (Metric) 10 ° sopra la temperatura ambiente fino a 60 °C
Capacità Sei beute da 2 l
Product Type Large Incubated Orbital Shaker
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 50 libbre
Certificazione/Conformità CE, cUL, UL
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 50°F to 140°F
Precisione termica &plumn;0,1 ° C
Risoluzione temperatura ±0.1°C
Frequenza 50/60 Hz
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma 18 in.
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 45.7 cm
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 45.7 cm
Tipo di unità di controllo Digitale
Descrizione Grandi con incubazione
Modello MaxQ 4000 da banco
Tipo di motore Grandi con incubazione ad alte temperature
N. di posizioni 6
Stile Benchtop
Intervallo temporizzatore Continuous or timed operation from 0.1 minute to 999 hours
Refrigerato No