Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ 4450 Benchtop Orbital Shakers
Codice prodotto. 11754988 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
Con incubazione e senza avvolgimento raffreddante
Incubated Shaker w/ cooling coil (requires chiller)
Requisiti elettrici:
240 V 50/60 Hz
240 V, 50/60 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11754988
Marca: Thermo Scientific™ SHKE44501CEPR
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
È possibile combinare temperature da incubazione e refrigerazione con un ingombro ridotto utilizzando questi agitatori orbitali a prezzo contenuto, ideali per l'incubazione di un piccolo numero di recipienti.
Possibilità di combinare temperature di incubazione e refrigerazione con un ingombro ridotto utilizzando gli agitatori orbitali da banco Thermo Scientific™ MaxQ™ 4450. Questi versatili agitatori sono ideali per l'incubazione di un piccolo numero di recipienti e possono essere utilizzati per colture cellulari, studi di solubilità, procedure di estrazione, espressione proteica e molte altre applicazioni.
Caratteristiche principali:
  • Il coperchio trasparente e antigraffio consente una visuale completa dei campioni senza alterare la temperatura della camera
  • Camera in grado di contenere quattro beute da 1 l
  • È possibile scegliere tra intervalli di temperatura: incubato (5°C al di sopra della temperatura ambiente fino a 80°C) o con una serpentina di raffreddamento opzionale che richiede un refrigeratore (5°C al di sotto della temperatura ambiente fino a 80°C)
  • Monitoraggio e controllo dell'intervallo di temperatura della camera con una precisione di ±0.1°C a 37°C
  • Tripla trasmissione eccentrica in grado di gestire carichi pesanti, agitazione uniforme e funzionamento continuo di 24 ore su 24, anche a velocità elevate
  • Funzione di protezione termica con termostato indipendente per una maggiore sicurezza in caso di guasto del controller termico principale
  • L'interblocco determina l'arresto della piattaforma all'apertura del coperchio
Modelli analogici:
  • La velocità viene controllata mediante una manopola, monitorata con precisione da un tachimetro tradizionale
  • Display digitale a LED per una facile lettura della temperatura
  • Velocità: da 40 a 400 giri/min. - Tachimetro integrato che mantiene sotto controllo e visualizza la velocità in giri/min. a garanzia di un'impostazione accurata
  • Temporizzato: da 1 a 60 min. o in continuo
Modelli digitali:
  • Tre distinti display a LED per velocità, tempo e temperatura
  • Controllo variabile della velocità da 15 a 500 giri/min.
  • Funzionamento continuo e temporizzato da 0.1 ora fino a 999 ore o 0.1 a 999 min.
  • In caso di velocità ±10% rispetto a quella predefinita, onde evitare spostamenti dello strumento, l'agitatore si spegne e al contempo si attivano segnali di allarme visivi ed acustici che avvisano di anomalie della temperatura.
  • Funzione di avvio dolce che elimina i movimenti bruschi all'avvio e alla fine, evitando fuoriuscite di materiale dai contenitori o dalle beute
  • La memorizzazione dei punti di regolazione conserva i parametri in caso di interruzione dell'alimentazione e riavvia automaticamente l'unità al ripristino dell'erogazione di corrente
  • Il motore CC brushless a stato solido è esente da manutenzione
Sistema refrigerante:
  • Garantisce un'atmosfera refrigerata
  • Per la purificazione dei plasmidi e l'espressione proteica nei batteri per l'uso con MaxQ 4450 con serpentina di raffreddamento opzionale
  • Per raggiungere intervalli di temperatura da 20° a 30°C
Informazioni ordine:
Per il sistema completo, ordinare le piattaforme e le clip (vendute separatamente).
Richiede:
Piattaforma universale (senza clip) o Piattaforma dedicata (con clip pre-installate). Tutti gli agitatori MaxQ 4450 con serpentina di raffreddamento richiedono un refrigeratore venduto separatamente.
Consigliato per:
  • Colture cellulari
  • Studi di solubilità
  • Procedure di estrazione
  • Purificazione dei plasmidi
  • Miscelazione generica
  • Sospensioni batteriche
  • Colorazione e decolorazione
  • Procedure di lavaggio
  • Ibridizzazione
  • Espressione proteica dei batteri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 1.9 cm (0.75 pollici)
Capacità portata carico (sistema metrico) 15.9kg
Intervallo di velocità Da 15 a 500 ±1 rpm
Requisiti elettrici 240 V 50/60 Hz
Tensione 220/240 V
Temperature Range (Metric) Temp. ambiente da +5° a 60°C
Capacità Quattro beute da 1 l
Product Type Orbital Shaker
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 35 lb.
Certificazione/Conformità CE, cUL, UL
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Ambient + 9° F to 176° F
Precisione termica &plumn;0.1 °C
Risoluzione temperatura ±0.1°C
Frequenza 50/60 Hz
Dimensioni (L x P x A) 27.2 x 14.1 x 15.8 pollici (69.1 x 35.8 x 40.1 cm)
Altezza (sistema imperiale) 15.8 in.
Altezza (sistema metrico) 40.1 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 27.2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma 11 in.
Lunghezza (sistema metrico) 69.1 cm
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 28 cm
Larghezza (sistema imperiale) 14.1 in.
Larghezza (sistema metrico) 35.8 cm
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 33 cm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 77 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 35 kg
Tipo di unità di controllo Digitale
Descrizione Con incubazione e senza avvolgimento raffreddante
Modello MaxQ 4450 Incubated Benchtop Shaker
Tipo di motore Motore a triplo eccentrico
N. di posizioni 4
Stile Benchtop
Intervallo temporizzatore Continuous or timed operation from 0.1 minute to 999 hours