Learn More
Thermo Scientific™ Agitatori digitali MaxQ™ - PROMO
Codice prodotto. 15679055 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Clip per beuta 1 l
Clip per beuta 250 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15679055
Marca: Thermo Scientific™ SHKE4450GA1CE
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Fornisce i risultati affidabili necessari per le colture di batteri e lieviti.
  • Progettati per fornire risultati affidabili necessari per le colture di batteri e di lieviti
  • Resistente motore a triplo eccentrico
  • Garanzia di 10 anni sui componenti
  • Per ottimizzare la capacità delle fiasche da 250 ml e 2 l con un ingombro ridotto
  • Display digitale con visualizzazione simultanea di temperatura, velocità e tempo con allarmi acustici e visivi
Warranty
10 year warranty (Parts)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità Clip per beuta 1 l
Product Type Agitatore con incubazione piccolo
Tipo di unità di controllo Digitale
Modello MaxQ 4450
Include Piattaforma universale 1 x 330 x 279 mm clip per beuta ,4 x 1 l
Tipo di motore Motore a triplo eccentrico
Stile della piattaforma Piattaforma universale
Size Small