Learn More
Thermo Scientific™ Agitatori digitali MaxQ™ ad alte prestazioni - PROMO
Codice prodotto. p-8066014 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità:
1 l
Da 250 a 300 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15629055
Marca: Thermo Scientific™ SHKE416GA1CE
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideale per massimizzare la produzione in caso di carichi di grandi dimensioni e pesanti.
  • Ideale per massimizzare la produzione in caso di carichi di grandi dimensioni e pesanti
  • Capacità di peso aumentata di 32 kg, 2 kg per carico pesante
  • Capacità raddoppiata per fiasche da 250 ml e da 2 l per agitazione ad alta produttività
  • Disponibilità di esecuzioni continue o temporizzate per una maggiore flessibilità
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità portata carico (sistema metrico) Da 2 kg a 32 kg
Capacità Da 250 a 300 ml
Product Type Agitatore open air di medie dimensioni
Tipo di unità di controllo Digitale
Modello MaxQ HP416
Include Piattaforma dedicata 1 x 300 ml, 35 morsetti preinstallati
Stile della piattaforma Piattaforma dedicata
Size Mid-size