Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Orbital Shakers Universal Platforms
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Agitatori impilabili MaxQ 8000 e Forma
MaxQ HP 416
MaxQ HP 416/420
MaxQ HP 430
MaxQ HP 430/435/436/480/481
Dimensioni (L x P):
18 x 18 in.
18 x 24 in.
18 x 29.5 in.
24 x 36 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Mix and match different size labware on a single platform with flexible Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Orbital Shakers Universal Platforms.
Specifica
Specifica
| Product Type | Universal Platform |
| Certificazione/Conformità | Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) |
| Dimensioni (L x P) | 18 x 18 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma | 18 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) piattaforma | 45.7 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) piattaforma | 18 in. |
| Larghezza (sistema metrico) piattaforma | 45.7 cm |
| Descrizione | Universal Platform without Clamps |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | MaxQ HP 416/420 |