Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Tabletop Orbital Shaker
Codice prodotto. p-4531176 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Modello:
CO2 Resistant Shaker
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12642785
Marca: Thermo Scientific™ SHKE416HP1CE
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Operate this tabletop orbital shaker in reach-in incubators, environmental rooms or on lab benches.
Operate the Thermo Scientific™ MaxQ™ HP Tabletop Orbital Shaker in reach-in incubators, environmental rooms or on lab benches. Our proprietary balancing technology and rugged mechanism make smooth, high-capacity, 24/7 shaking a reality. With an industry-leading platform size, this CO2 Resistant Shaker features wide-range speed, low heat output motor and spill-resistant design.
Features:
  • The proprietary, triple-counterbalanced, heavy-duty mechanism prevents vibration, allowing the unit to run smoothly with heavy, out-of-balance loads
  • Triple counter-balanced mechanism provides optimum handling of full or unbalanced loads, regardless of flask placement, and completely eliminates “walking”
  • Microprocessor controller displays run and setpoints simultaneously on a 20-character backlit display
  • Easy programming with icon-based keys and alphanumeric messages
  • Oversized adjustable, suction-cup style, rubber feet minimize vibration, provide maximum stability
  • Heavy-duty, triple counter-balanced eccentric drive allows extended speed ranges
  • Low-heat 24V DC motor with moisture-resistant electronics provides continuous maintenance-free shaker operation on the benchtop or in a chamber
  • Optional platforms are constructed of 0.31 in., heavy-duty, brushed anodized aluminum for durability and easy cleaning
Ordering Alerts:
Platforms and clamps not included.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 25 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 32 kg
Intervallo di velocità 25 to 525 rpm
Requisiti elettrici 115 V, 50/60 Hz
Tensione 115 V
Temperature Range (Metric) 4°C to 60°C
Amperaggio 1 A
Product Type Shaker
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 71 lb.
Certificazione/Conformità CE, cUL, UL
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 39.2°F to 104°F
Frequenza 50/60 Hz
Materiale Thick-machined Aluminum Platform
Profondità (sistema imperiale) 26 in.
Profondità (sistema metrico) 66 cm
Dimensioni (L x P) 18 x 18 in. and 18 x 24 in.
Altezza (sistema imperiale) 7.8 in.
Altezza (sistema metrico) 19.8 cm
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma 18 in.
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 60.9 cm
Larghezza (sistema imperiale) 24.3 in.
Larghezza (sistema imperiale) piattaforma 24 in.
Larghezza (sistema metrico) 61.7 cm
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 45.7 mm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 138 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 62.7 kg
Tipo di unità di controllo Digitale
Descrizione Small Open Air Orbital Shaker
Modello CO2 Resistant Shaker
Intervallo di umidità 20 to 90%, non-condensing
Tipo di motore DC brushless
Intervallo temporizzatore Programmable from 5 minutes to 200 hours or continuous operation