Learn More
Thermo Scientific™ Morsetti, tappetini e rack universali per agitatore MaxQ™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Adhesive Mat applicator
Clip
Clip per micropiastra/piastra Deepwell
Dual Height Adjustable Clamp
Flask Clamp
Media Bottle Clamp
Morsetto
Separatory Funnel Clamp
Single Height Adjustable Clamp
Vessel Clamp
Capacità:
1 L Erlenmeyer Flask
10 mL Erlenmeyer Flask
1000 mL Square Media Bottle
125 mL Erlenmeyer Flask
125 mL Square Media Bottle
2 L Erlenmeyer Flask
25 mL Erlenmeyer Flask
250 mL Erlenmeyer Flask
250 mL Square Media Bottle
2500 mL Low-form Culture Flask
2800 mL Fernbach Flask
300 mL Erlenmeyer Flask
4 L Erlenmeyer Flask
5 L Erlenmeyer Flask
50 mL Erlenmeyer Flask
500 mL Erlenmeyer Flask
500 mL Square Media Bottle
Flasks
Microplate/Deep-Well Plate
Separatory Funnel
Single Vessel
Vessel
Vessels
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Piattaforma per agitatore MaxQ™
Piattaforme di agitazione MaxQ
Solaris Open Air and Temperature Controlled Shakers, MaxQ 6000 Shakers, MaxQ 416 HP Shakers
Solaris Open Air and Temperature Controlled Shakers, MaxQ6000 Shakers
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
I morsetti universali per agitatore MaxQ™ Thermo Scientific™, disponibili in numerosi formati, possono essere combinati e abbinati per soddisfare le esigenze individuali nelle applicazioni di laboratorio. Compatibili con le piattaforme di agitazione MaxQ.
Clamps are sold as individual units.
Specifica
Specifica
| Capacità | 1 L Erlenmeyer Flask |
| Product Type | Clip |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Piattaforme di agitazione MaxQ |