Learn More
Axygen™ Microprovette Axygen™ Snaplock
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-6904088 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Ambra
Assortiti
Blu
Green
Red
Spectrum
Trasparente
Violet
Yellow
Sterilità:
Non sterile
Non-sterile
Sterile
Imballaggio:
250 provette Maxymum Recovery/pacchetto, 10 pacchetti/confezione
250 provette sterili/confezione, 10 confezioni/scatola
500 Tubes/Pk., 10 Packs/Cs.
500 provette/confezione, 10 confezioni/contenitore
500 provette/confezione, 10 confezioni/scatola
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 11311984
Marca: Axygen™ MCT150LC
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Garantisce una tenuta efficace durante la centrifugazione. Le microprovette con tappo a scatto Axygen™ MaxyClear da 1.5 ml sono caratterizzate da un'eccellente visibilità e da un foro per accedere al campione mediante una siringa. Disponibili in una grande varietà di colori. Disponibili in versione sterile o Maxymum Recovery™.
  • Il polipropilene MaxyClear offre una visibilità eccellente ed è disponibile in diversi colori
  • Il tappo a scatto garantisce una tenuta efficace anche in caso di centrifugazione o bollitura
  • Il foro da 0.28 mm al centro del tappo consente un facile accesso al campione con l'ago della siringa
  • Superficie smerigliata sul tappo per l'etichettatura e pannelli laterali smerigliati per la scrittura
  • Resiste fino a 20,000 RCF
  • Resiste alla bollitura ed è interamente autoclavabile
  • Disponibilità di numerose opzioni per soddisfare i requisiti delle applicazioni più disparate:
    • L'opzione Maxymum Recovery™ offre una precisione eccellente ed evita lo spreco di campioni preziosi
    • Sono disponibili provette trasparenti e sterili per applicazioni con esigenze di sterilità
    • Disponibilità di numerosi colori o in confezione assortita per la codifica a colori
Certifications
Certificazione di sicurezza per RNasi, DNasi ed endotossine per una assoluta integrità del campione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cap Style Tappo a pressione
Certificazione/Conformità Esenti da RNasi, DNasi, apirogene
Materiale chiusura Polipropilene
Autoclavabile
Capacità (sistema metrico) 1.5 ml
Colore Trasparente
Materiale Polipropilene
Incrementi 0.25 ml
N. per confezione 250/Pk.
Imballaggio 250 provette Maxymum Recovery/pacchetto, 10 pacchetti/confezione
Sterilità Non sterile
Graduated Yes
RCF max 20000 xG
Graduazioni Da 0.1 a 1.5 ml