Learn More
Axygen™ Microprovette Axygen™ Snaplock
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-6904089 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Amber
Assortiti
Blue
Orange
Red
Spectrum
Trasparente
Verde
Violet
Yellow
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Imballaggio:
250 provette a Maxymum Recovery/pacchetto, 10 pacchetti/confezione
250 provette sterili/confezione, 10 confezioni/scatola
500 Tubes/Pk., 10 Packs/Cs.
500 provette/confezione, 10 confezioni/contenitore
500 provette/confezione, 10 confezioni/scatola
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. Colore Sterilità Imballaggio unitSize
11391934 Assortiti Non-sterile 500 provette/confezione, 10 confezioni/contenitore pezzi 500
11381934 Trasparente Non-sterile 500 provette/confezione, 10 confezioni/scatola pezzi 500
12548007 Trasparente Sterile 250 provette sterili/confezione, 10 confezioni/scatola pezzi 250
11311944 Verde Non-sterile 500 provette/confezione, 10 confezioni/scatola pezzi 500
11301944 Blue Non-sterile 500 Tubes/Pk., 10 Packs/Cs. pezzi 500
11331984 Trasparente Non-sterile 250 provette a Maxymum Recovery/pacchetto, 10 pacchetti/confezione pezzi 250
11321944 Orange Non-sterile 500 Tubes/Pk., 10 Packs/Cs. pezzi 500
12538037 Spectrum Non-sterile 500 Tubes/Pk., 10 Packs/Cs. pezzi 500
11331944 Red Non-sterile 500 Tubes/Pk., 10 Packs/Cs. pezzi 500
11341944 Violet Non-sterile 500 Tubes/Pk., 10 Packs/Cs. pezzi 500
11361944 Yellow Non-sterile 500 Tubes/Pk., 10 Packs/Cs. pezzi 500
11351944 Amber Non-sterile 500 Tubes/Pk., 10 Packs/Cs. pezzi 500
12 options
Codice prodotto. 11391934
Marca: Axygen™ MCT175A
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ensure an efficient seal that stays closed during centrifugation. Axygen™ MaxyClear Snaplock Microtubes, 1.7mL provide excellent visibility and feature a piercing port for syringe access. Maximum Recovery™ and sterile options available.
Axygen MaxyClear microcentrifuge tubes are available in a variety of colors. Axygen Maxymum Recovery™ surface and sterile options are also available. SnapLock microcentrifuge tubes have frosted cap surfaces and frosted side panels, ideal for labeling. Each cap features a piercing port in the center of the cap. Microcentrifuge tubes with no caps are available for some sizes.
  • 0.6 mL, 1.5 mL, and 2.0 mL clear microcentrifuge tubes are boil proof. Colored tubes are not boil-proof.
  • Co-polymer tubes offer exceptional strength and chemical resistance. Not to be autocalvable or boil-proof.
  • Clear microcentrifuge tubes are boil-proof. Colored tubes are not boil-proof.
  • Maximum G-force is 14,000 RCF.
  • RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • Sterility Assurance Level (SAL) of 10−6
  • Color - Assorted: Each pack contains a mixture of blue, green, violet, orange, red, and yellow.
  • Clear microcentrifuge tubes are boil-proof. Colored tubes are not boil-proof.
  • Color - Spectrum: 2 packs each of blue, green, orange, red, and yellow.
Certifications
Certificato attestante che il prodotto è sicuro quanto a DNAsi, RNAsi ed endotossine ai fini della totale integrità del campione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cap Style Tappo a pressione
Certificazione/Conformità Esenti da RNasi, DNasi, apirogene
Materiale chiusura Polipropilene
Autoclavabile
Capacità (sistema metrico) 1.7 ml
Colore Assortiti
Materiale Polipropilene
Incrementi 0.1 ml
N. per confezione 500/Pk.
Imballaggio 500 provette/confezione, 10 confezioni/contenitore
Sterilità Non-sterile
Graduated Yes
RCF max 20000 xG
Graduazioni 0.1 - 1.5 ml