Learn More
Axygen™ Microprovette Axygen™ Snaplock
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11301934 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Ambra
Arancione
Assortiti
Blu
Giallo
Rosso
Spettro
Trasparente
Verde
Viola
Sterilità:
Non-sterile
Prodotto sterile
Imballaggio:
250 provette Maxymum Recovery/pacchetto, 10 pacchetti/confezione
250 provette sterili/confezione, 10 confezioni/scatola
500 provette/confezione, 10 confezioni/scatola
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 11301934
Marca: Axygen™ MCT200A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Garantisce una tenuta efficace durante la centrifugazione. Le microprovette con tappo a scatto Axygen™ MaxyClear da 2.0 ml sono caratterizzate da un'eccellente visibilità e da un foro per accedere al campione mediante una siringa. Disponibili in una grande varietà di colori. Disponibili in opzione Maxymum Recovery™ e sterile.
Axygen MaxyClear microcentrifuge tubes are available in a variety of colors. Axygen Maxymum Recovery™ surface and sterile options are also available. SnapLock microcentrifuge tubes have frosted cap surfaces and frosted side panels, ideal for labeling. Each cap features a piercing port in the center of the cap. Microcentrifuge tubes with no caps are available for some sizes.
  • 0.6 mL, 1.5 mL, and 2.0 mL clear microcentrifuge tubes are boil proof. Colored tubes are not boil-proof.
  • Co-polymer tubes offer exceptional strength and chemical resistance. Not to be autocalvable or boil-proof.
  • Clear microcentrifuge tubes are boil-proof. Colored tubes are not boil-proof.
  • Maximum G-force is 14,000 RCF.
  • RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • Sterility Assurance Level (SAL) of 10−6
  • Color - Assorted: Each pack contains a mixture of blue, green, violet, orange, red, and yellow.
  • Clear microcentrifuge tubes are boil-proof. Colored tubes are not boil-proof.
  • Color - Spectrum: 2 packs each of blue, green, orange, red, and yellow.
Certifikat
Certificato attestante che il prodotto è sicuro quanto a DNAsi, RNAsi ed endotossine ai fini della totale integrità del campione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cap Style Tappo a pressione
Certificazione/Conformità Esenti da RNasi, DNasi, apirogene
Materiale chiusura Polipropilene
Autoclavabile
Capacità (sistema metrico) 2 ml
Colore Assortiti
Materiale Polipropilene
Incrementi 0.25 ml
N. per confezione 500/Pk.
Imballaggio 500 provette/confezione, 10 confezioni/scatola
Sterilità Non-sterile
Graduated Yes
RCF max 20000 x g
Graduazioni Da 0.1 a 2 ml
Product Type Provette per microcentrifuga
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.