Learn More
Axygen™ Microprovette Axygen™ Snaplock
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11331934 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Ambra
Arancione
Assortiti
Blu
Giallo
Rosso
Spettro
Trasparente
Verde
Viola
Sterilità:
Non-sterile
Prodotto sterile
Imballaggio:
250 provette Maxymum Recovery/pacchetto, 10 pacchetti/confezione
250 provette sterili/confezione, 10 confezioni/scatola
500 provette/confezione, 10 confezioni/scatola
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 11331934
Marca: Axygen™ MCT200O
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Garantisce una tenuta efficace durante la centrifugazione. Le microprovette con tappo a scatto Axygen™ MaxyClear da 2.0 ml sono caratterizzate da un'eccellente visibilità e da un foro per accedere al campione mediante una siringa. Disponibili in una grande varietà di colori. Disponibili in opzione Maxymum Recovery™ e sterile.
Axygen MaxyClear microcentrifuge tubes are available in a variety of colors. Axygen Maxymum Recovery™ surface and sterile options are also available. SnapLock microcentrifuge tubes have frosted cap surfaces and frosted side panels, ideal for labeling. Each cap features a piercing port in the center of the cap. Microcentrifuge tubes with no caps are available for some sizes.
  • 0.6 mL, 1.5 mL, and 2.0 mL clear microcentrifuge tubes are boil proof. Colored tubes are not boil-proof.
  • Co-polymer tubes offer exceptional strength and chemical resistance. Not to be autocalvable or boil-proof.
  • Clear microcentrifuge tubes are boil-proof. Colored tubes are not boil-proof.
  • Maximum G-force is 14,000 RCF.
  • RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
  • Sterility Assurance Level (SAL) of 10−6
  • Color - Assorted: Each pack contains a mixture of blue, green, violet, orange, red, and yellow.
  • Clear microcentrifuge tubes are boil-proof. Colored tubes are not boil-proof.
  • Color - Spectrum: 2 packs each of blue, green, orange, red, and yellow.
Certifications
Certificato attestante che il prodotto è sicuro quanto a DNAsi, RNAsi ed endotossine ai fini della totale integrità del campione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cap Style Tappo a pressione
Certificazione/Conformità Esenti da RNasi, DNasi, apirogene
Materiale chiusura Polipropilene
Autoclavabile
Capacità (sistema metrico) 2 ml
Colore Arancione
Materiale Polipropilene
Incrementi 0.25 ml
N. per confezione 500/Pk.
Imballaggio 500 provette/confezione, 10 confezioni/scatola
Sterilità Non-sterile
Graduated Yes
RCF max 20000 x g
Graduazioni Da 0.1 a 2 ml
Product Type Provette per microcentrifuga