Learn More
Axygen™ Microprovette Axygen™ Snaplock
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Colore:
Ambra
Arancione
Assortiti
Blu
Giallo
Rosso
Spettro
Trasparente
Verde
Viola
Sterilità:
Non-sterile
Prodotto sterile
Imballaggio:
250 provette Maxymum Recovery/pacchetto, 10 pacchetti/confezione
250 provette sterili/confezione, 10 confezioni/scatola
500 provette/confezione, 10 confezioni/scatola
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
Descrizione
Axygen MaxyClear microcentrifuge tubes are available in a variety of colors. Axygen Maxymum Recovery™ surface and sterile options are also available. SnapLock microcentrifuge tubes have frosted cap surfaces and frosted side panels, ideal for labeling. Each cap features a piercing port in the center of the cap. Microcentrifuge tubes with no caps are available for some sizes.
- 0.6 mL, 1.5 mL, and 2.0 mL clear microcentrifuge tubes are boil proof. Colored tubes are not boil-proof.
- Co-polymer tubes offer exceptional strength and chemical resistance. Not to be autocalvable or boil-proof.
- Clear microcentrifuge tubes are boil-proof. Colored tubes are not boil-proof.
- Maximum G-force is 14,000 RCF.
- RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
- Sterility Assurance Level (SAL) of 10−6
- Color - Assorted: Each pack contains a mixture of blue, green, violet, orange, red, and yellow.
- Clear microcentrifuge tubes are boil-proof. Colored tubes are not boil-proof.
- Color - Spectrum: 2 packs each of blue, green, orange, red, and yellow.
Certifications
Certificato attestante che il prodotto è sicuro quanto a DNAsi, RNAsi ed endotossine ai fini della totale integrità del campione
Specifica
Specifica
| Cap Style | Tappo a pressione |
| Certificazione/Conformità | Esenti da RNasi, DNasi, apirogene |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Autoclavabile | Sì |
| Capacità (sistema metrico) | 2 ml |
| Colore | Giallo |
| Materiale | Polipropilene |
| Incrementi | 0.25 ml |
| N. per confezione | 500/Pk. |
| Imballaggio | 500 provette/confezione, 10 confezioni/scatola |
| Vedi altri risultati |