Learn More
Axygen™ Maxymum Recovery™ 200 μL Universal Pipetter Tips: 200 μL, Beveled
Codice prodotto. 12571288 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Formato:
BUlk
Rack con coperchio incernierato
Stacked Rack
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 20000
pezzi 4800
pezzi 960
Codice prodotto. 12571288
Marca: Axygen™ T200CLSTK
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per una vasta gamma di pipette mono e multicanale
Axygen™ Universal Tips are designed to fit a wide variety of single and multi-channel pipettors. These polypropylene tips are nonpyrogenic and certified to be RNase-/DNase-free. They are available in Maxymum Recovery, beveled, nonsterile, sterile, non-filtered, and other features for specialized applications. Flexible walls and a series of internal sealing rings ensure a secure fit with less force required to load and eject.
  • These polypropylene tips are nonpyrogenic and certified to be RNase-/DNase-free.
  • Nonpyrogenic
  • Maxymum Recovery technology for ultra-low retention
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) Da 1 a 200 μl
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase, DNA, and PCR inhibitor Free
Formato Stacked Rack
Stile punta Smussato; Maxymum Recovery, Low Retention, Universal
Imballaggio Stacked Rack; 96 Tips/Rack, 5 Racks/Stack, 10 Stacks/Cs
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Product Line Maxymum Recovery
Materiale Polipropilene