Learn More
Thermo Scientific Chemicals May-Gruenwald Stain, pure
Codice prodotto. 10216970 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10216970
Marca: Thermo Scientific Chemicals 194830250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 524698-43-9
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico May-Gruenwald Stain
CAS 524698-43-9
Numero MDL MFCD00131580
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max in 66:33 IMS:water, 655 to 670nm (blue), 515 to 530nm (red)
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Colore Brown or Green
Quantità 25 g
Forma fisica Fine Crystalline Powder