Learn More
Termometro ad alcol blu per immersione parziale TMBL™
Codice prodotto. p-8002338
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
Da –10 a 110 °C
Da –10 a 50 °C
Da –20 a 150 °C
Suddivisione:
0.10 °C
0.5 °C
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 12509995
Marca: MBL 60/050/05
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Filled with safe low toxicity blue indicating fluid and calibrated for partial immersion. MBL™ Blue Spirit Partial Immersion Thermometer gives accurate readings when the thermometer is immersed to a specific depth. Graduations are marked in permanent amber stain. White background provides clear observation of colored liquid column. Reinforced bulb allows stirring. Includes plastic non-roll top and safety suspension ring.
  • Senza mercurio - riempito con fluido indicatore blu sicuro a bassa tossicità
  • Calibrato per immersione parziale, ad es., per fornire letture accurate quando il termometro è immerso a una profondità specifica (76 mm come contrassegnato dal termometro)
  • Graduazioni color ambra permanenti
  • Lo sfondo bianco consente di osservare chiaramente la colonna di liquido blu
  • Bulbo rinforzato per consentire l'agitazione
  • Con copertura anti-rotolamento in plastica e anello di sospensione di sicurezza
  • Lunghezza nominale 305 mm
  • Gli articoli 60/210/10 e 60/260/10 hanno una lunghezza di 405 mm
  • L'articolo 60/330/20 ha una ricarica di alcol marrone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di immersione Parziale
Include Anello di sospensione di sicurezza
Lunghezza (sistema metrico) complessiva 305 mm
Riempimento termometro Riempimento ad alcool blu
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Min. Temperature (Metric) -10°C
Temperature Range (Metric) Da –10 a 50 °C
Calibrated Per immersione parziale
Suddivisione 0.5 °C
Immersion Length 76 mm