Learn More
MBL™ Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask with Stopper
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 ml
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 ml
Altezza (sistema metrico):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
Dimensione chiusura:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Descrizione
- Finely calibrated to Class A tolerances
- Each flask is laser etched with an individual serial number, batch code and date of manufacture
- Conformity 'H' certified
- Inscriptions in blue enamel
- Supplied with polyethylene stopper
- Batch certificate available to download online
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Classe A, ISO 1042, DIN 12664, con certificato di conformità 'H' |
| Materiale chiusura | Polietilene |
| Descrizione | Blue enamel inscriptions |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Altezza (sistema metrico) | 90 mm |
| Tolleranza | ±0.025 ml |
| Graduated | Iscrizioni in smalto blu |
| Classe | Classe A |