Learn More
MBL™ Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask with Stopper
Codice prodotto. 12623282
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 ml
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 ml
Dimensione chiusura:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Altezza (sistema metrico):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
Codice prodotto. 12623282
Marca: MBL FRD164
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Complies with ISO 1042 and DIN 12664. MBL™ Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask with Stopper are manufactured from chemically resistant borosilicate glass.
  • Finely calibrated to Class A tolerances
  • Each flask is laser etched with an individual serial number, batch code and date of manufacture
  • Conformity 'H' certified
  • Inscriptions in blue enamel
  • Supplied with polyethylene stopper
  • Batch certificate available to download online
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Classe A, ISO 1042, DIN 12664, con certificato di conformità 'H'
Materiale chiusura Polietilene
Descrizione Blue enamel inscriptions
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 70 mm
Tolleranza ±0.025 ml
Graduated Iscrizioni in smalto blu
Classe Classe A
Dimensione chiusura 10/19