Learn More
MBL™ Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask with Stopper
Codice prodotto. 12643282
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 ml
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 ml
Dimensione chiusura:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Altezza (sistema metrico):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
Codice prodotto. 12643282
Marca: MBL FRD174
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Complies with ISO 1042 and DIN 12664. MBL™ Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask with Stopper are manufactured from chemically resistant borosilicate glass.
  • Finely calibrated to Class A tolerances
  • Each flask is laser etched with an individual serial number, batch code and date of manufacture
  • Conformity 'H' certified
  • Inscriptions in blue enamel
  • Supplied with polyethylene stopper
  • Batch certificate available to download online
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Classe A, ISO 1042, DIN 12664, con certificato di conformità 'H'
Materiale chiusura Polyethylene
Descrizione Blue enamel inscriptions
Capacità (sistema metrico) 200 mL
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 210 mm
Tolleranza ±0.15 ml
Graduated Iscrizioni in smalto blu
Classe Classe A
Dimensione chiusura 14/23