Learn More
Matraccio volumetrico di classe B in vetro borosilicato MBL™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 mL
20 mL
25 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
5 L
Dimensione chiusura:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Altezza (sistema metrico):
70 mm
90 mm
110 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolleranza:
±0.05 ml
±0.05 ml
±0.08 ml
±0.2 ml
±0.3 ml
±0.3 ml
±0.5 ml
±0.8 ml
±1.2 ml
±2.4 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
Descrizione
- Complies with ISO 1042 and DIN 12664
- Manufactured from borosilicate glass for corrosion-free performance
- Inscriptions in blue enamel
- Polyethylene stopper
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 1042, DIN 12664 |
| Materiale chiusura | Polietilene |
| Descrizione | Blue enamel inscriptions |
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Altezza (sistema metrico) | 260 mm |
| Tolleranza | ±0.5 ml |
| Graduated | Iscrizioni in smalto blu |
| Classe | Classe B |
| Dimensione chiusura | 19/26 |