Learn More
Matraccio volumetrico di classe B in vetro borosilicato MBL™
Codice prodotto. 12054448
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 mL
20 mL
25 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
5 L
Dimensione chiusura:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Altezza (sistema metrico):
70 mm
90 mm
110 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolleranza:
±0.05 ml
±0.05 ml
±0.08 ml
±0.2 ml
±0.3 ml
±0.3 ml
±0.5 ml
±0.8 ml
±1.2 ml
±2.4 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
Codice prodotto. 12054448
Marca: MBL FRD038P
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato per prestazioni esenti da corrosione. La fiasca volumetrica classe B in vetro borosilicato MBL™ è conforme agli standard ISO 1042 e DIN 12664. Le iscrizioni in smalto blu garantiscono una facile valutazione del volume. Include tappo in polietilene.
  • Complies with ISO 1042 and DIN 12664
  • Manufactured from borosilicate glass for corrosion-free performance
  • Inscriptions in blue enamel
  • Polyethylene stopper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 1042, DIN 12664
Materiale chiusura Polietilene
Descrizione Blue enamel inscriptions
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 300 mm
Tolleranza ±0.8 ml
Graduated Iscrizioni in smalto blu
Classe Classe B
Dimensione chiusura 24/29