Learn More
Asta per agitazione in vetro borosilicato MBL™
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Aste in vetro borosilicato per applicazioni di agitazione generiche
- Con estremità arrotondate per una sicurezza maggiore e per ridurre al minimo i graffi
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Applicazioni generali che richiedono agitazione |
| Include | Estremità arrotondate |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 11.81 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 6 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Quantità | 10/confezione |