missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MBL™ Dropping Pipettes for Soda-Lime Reagent Bottles
Click to view available options
Descrizione:
14/15 Joint
14/23 Joint
19/26 Joint
Da utilizzare con (apparecchiatura):
100 mL Bottle
250 mL Bottle
50 mL Bottle
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
Manufactured from clear soda-lime glass
- With integral ground glass cone on pipette
- Supplied with rubber teats
- Bottles available separately
Specifica
Specifica
| Descrizione | 19/26 Joint |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Include | Dropping pipettes with silicone teat |
| Tipo | Pasteur Pipet |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 250 mL Bottle |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto