Learn More
Pipette di classe AS in vetro con due marcature MBL™
Codice prodotto. p-8002360
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 ml
5 mL
10 mL
20 ml
25 mL
50 mL
100 mL
Tolleranza:
±
±0.008 ml
±0.015 mL
±0.02 ml
±0.03 ml
±0.05 ml
±0.08 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 12524877
Marca: MBL PRA636AS
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Add to basket
In vetro soda-calcico con robusti getti lavorati e colorazione ambrata permanente. Le pipette classe AS in vetro con due marcature MBL™ sono conformi a ISO 648 e DIN 12691 e sono dotate di codice di lotto stampato per il certificato di lotto scaricabile Con bulbo di sicurezza sulla parte superiore del tubo della pipetta.
  • Complies with ISO 648 and DIN 12691
  • Calibrated for delivery
  • Printed with batch code for downloadable batch certificate
  • Class AS with +5s waiting time
  • Features a safety bulb at the top of the pipet's tube
  • Manufactured from soda lime glass with robust tooled jets and permanent amber stain
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Calibrazione Per erogazione
Certificazione/Conformità ISO 648, DIN 12691
Classe AS
Materiale Soda Lime Glass
Graduato
Colore graduazione Amber
Quantità 2 Pack
Tolleranza ±0.08 mL
Volume (sistema metrico) 100 mL
Tipo Pipetta